581304-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
25% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
450 m2/g
cobertura de superfície
3.7 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Características e benefícios
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The Extraction of Amphetamine and Related Drugs using Molecularly Imprinted Polymer SPE
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.