Documentos Principais
575654-U
Supelco
Disposable Reservoir / Waste Tray
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVC
embalagem
pk of 25
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)