Documentos Principais
57476
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector
stainless steel, needle size 16 ga
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
stainless steel
tamanho da agulha
16 ga
embalagem
pkg of 1
compatibilidade
for use with Rheodyne 3725-086
Descrição geral
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector includes a 5 cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)