57430-U
Frit for Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEEK
descrição
Biocompatible
embalagem
pkg of 5 ea
tamanho de poro
2.0 μm
compatibilidade
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Nota de rodapé
Biocompatible, metal-free.
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)