Documentos Principais
567212-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
9.2% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 21.2 mm
área da superfície
100 m2/g
cobertura de superfície
3.6 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Peptide maps generated by RP-HPLC provide valuable information about protein structure, stability, and purity. To be effective, the RP-HPLC column must be able to resolve a high percentage of the peptides in the sample. The more peptides, the better the information. Discovery BIO Wide Pore C18 gives unsurpassed RP-HPLC resolution of peptide maps from enzymatic digests. The improvements in silica and bonded-phase chemistry we have incorporated into the Discovery BIO Wide Pore line improve resolution by increasing efficiency and reducing the peak tailing. An added benefit to this is the ability to analyze peptides without TFA in the mobile phase, thereby increasing the LC-MS signal.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.