Documentos Principais
55233-U
Supelco
Supel QuE
PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for BS EN 15662:2008
composição
magnesium sulfate, 900 mg
Supelclean
ENVI-Carb, 45 mg (Cat. No. 57210-U)
Supelclean
PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
12 mL , Greiner Cat. No. 163270
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Aplicação
Supel QuE may be used as a quick, easy, cheap, effective, rugged, safe extraction tube for the dispersive solid phase extraction of pesticide residues in vegetables using acetylcholinesterase (AChE) inhibition assay.[1]
Adequação
Suitable for food/agricultural samples with higher levels of chlorophyll and carotinoides (e.g., red sweet pepper, spinach, lamb′s lettuce, ruccolla, etc.). Ideal for clean up of 6 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
Informações legais
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55447-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Supelco
55237-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55173-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55289-U
Supel QuE
Analysis of non-cleaned QuEChERS extracts for the determination of pesticide residues in fruit, vegetables and cereals by gas chromatography-tandem mass spectrometry
Norli RH, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 33(2), 300-312 (2016)
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Dajie Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(9), 896-902 (2013-01-05)
A high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/ MS) method was established for the determination of fungicide anilinopyrimidine residues including pyrimethanil, mepanipyrim, and cyprodinil in foodstuffs with series solid phase extraction (SPE). The food sample was first extracted with ethyl
Anna Martínez-Villalba et al.
Electrophoresis, 34(6), 870-876 (2013-01-22)
Veterinary medicines are widely administered to farm animals since they keep animals healthy at overcrowded conditions. Nevertheless the continuous administration of medicines to farm animals can frequently lead to the presence of residues of veterinary drugs in consumption products. Amprolium