Key Documents
55216
Supelco
Frit Removing Tool for Supelco® Analytical Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Aplicação
Removes frits from 2.1 mm I.D. to 4.6 mm I.D. Supelco Discovery and SUPELCOSIL analytical columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)