Documentos Principais
55068
Peek adapter 10-32 TO M6, .020 in. hole
Sinônimo(s):
Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK adapter
descrição
for chromatography applications
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
1000 psi max. pressure (69 bar)
adaptador de volume deslocado
0.30 μL
diâmetro do furo
0.020 in. (0.50 mm)
conector
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)