Documentos Principais
842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Adapter, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Adapter, 1/4-28 to 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 42197
técnica(s)
HPLC: suitable
conector
for 1/4-28 A
for 10-32 B
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)