Documentos Principais
55045
RheBuild® Kit
for use with 7125/7126 series
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
for use with 7125/7126 series
Descrição geral
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)