Documentos Principais
54081-U
Supelco
ORBO558 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Sinônimo(s):
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
descrição
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
linha de produto
ORBO
embalagem
pkg of 20 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
tamanho do tubo de vidro × C
8 mm × 115 mm
Matriz
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)