Documentos Principais
51184-U
OPTI-GUARD® C8 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, phase C8 (octyl), pk of 5 ea
embalagem
pk of 5 ea
fabricante/nome comercial
Opti-Guard®
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
40 μm
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)