Documentos Principais
509949
SGE Microvolume Replacement Needles
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga
descrição
N25/500-LC
Características
LC tip (blunt)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 038250
agulha C × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
volume
25-500 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)