Documentos Principais
508896
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Sinônimo(s):
Clear glass, 1.0 mL crimp top vial, 8 x 40 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass vial
conical bottom
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 125 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 1-CWV
D.E.
8 mm
diâmetro × A
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
Informações legais
Waters is a registered trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)