Documentos Principais
508888
Supelco
Clear glass 1.2 mL crimp top vial, flat bottom, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Sinônimo(s):
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 125 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 1.2CWV
D.E.
8 mm
diâmetro × A
8 mm × 40 mm
volume
1.2 mL
conector
plug for 8 mm
Descrição geral
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Informações legais
Waters is a registered trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)