Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50613-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-