48825
PCB Kit 3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
pkg of 1 kit
concentração
200 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Somente componentes do kit
- Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
- Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?