48724-U
Decafluorotriphenylphosphine solution
certified reference material, 25 mg/mL in dichloromethane
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 625,8240,8270
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type tuning solution
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
25 mg/mL in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
chave InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?