48647
Anthracene solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
200 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
chave InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.