48553
N-Nitrosodiphenylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
Diphenylnitrosamine, Diphenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-phenylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Bladder
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?