Documentos Principais
48114
Supelco
Pesticide-HC Calibration Standards Kit
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Agency
EPA 8080,8081
Características
standard type calibration
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Includes 1 ml of the following solutions, each at 1000 μg/ml in isooctane unless otherwise noted.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
  • Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
  • Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
  • Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
  • Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
  • Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
  • Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
  • Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
  • Chlordane (48065-U) 1 mL
  • TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
  • Toxaphene (48103) 1 mL
Ver tudo (11)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)