Documentos Principais
47938
Supelco
JMHW VOC Mix
1000 μg/mL in methanol, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 5 × 1 mL
concentração
1000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
JMHW VOC Mix has been used as an analytical reference standard for the quantification of volatile organic compounds in residential buildings using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Ver tudo (23)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)