Documentos Principais
47744-U
Supelco
ASTM® D5580 Quantitative Cal Mix 5
(Each component at nominal wt.% indicated.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D5580
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
(Each component at nominal wt.% indicated.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    Benzene 4.5 % (w/w)
    Ethylbenzene 9 % (w/w)
    2-Hexanone 10 % (w/w)
    Toluene .9 % (w/w)
    1,2,4-Trimethylbenzene 2.25 % (w/w)
    2,2,4-Trimethylpentane 72.9 % (w/w)
    o-Xylene .45 % (w/w)
Palavra indicadora
Danger
Ponto de fulgor (°F)
10.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-12.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)