Documentos Principais
47627-U
Supelco
KDWR Pesticides Kit
1000 μg/mL each component in methanol, TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5 × 1 mL
concentração
1000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
KDWR Pesticides Kit is a Korean calibration reference standard intended for the calibration of a gas chromatographic system equipped with a capillary column and an appropriate detector. It supports laboratories conducting drinking water analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Diazinon
    Fenitrothion
    Malathion
    Parathion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)