Documentos Principais
47213
Supelco
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D4815
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
(each component at the nominal wt% indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix is for use in determination of oxygenates (Ethers and Alcohols) in Gasoline by GC.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Each component at the nominal weight percent listed. Use for determining relative retention times of selected oxygenates.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    tert-Amyl methyl ether 7.3 % (w/w)
    Benzene 5 % (w/w)
    1-Butanol 7.3 % (w/w)
    2-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butyl ethyl ether 4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4 % (w/w)
    Diisopropyl ether 4 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)
    Ethanol 7.3 % (w/w)
    Methanol 7.3 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 7.3 % (w/w)
    Methylcyclopentane 4 % (w/w)
    2-Methyl-1-propanol 7.3 % (w/w)
    1-Propanol 7.3 % (w/w)
    2-Propanol 7.3 % (w/w)
    Ver tudo (16)
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)