Documentos Principais
UST157
Supelco
Aliphatics Mix (C5-C12)
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Sinônimo(s):
C5-C12 Aliphatic Hydrocarbon Mix
Selecione um tamanho
1.5 ML
R$ 542,00
R$ 542,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1.5 ML
R$ 542,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 542,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC UST-157
concentração
2000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    Pentane
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Ver tudo (8)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)