47120-U
Safflower oil
analytical standard
Sinônimo(s):
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant seeds (Carthamus tinctorius)
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
oleic acid
temperatura de armazenamento
room temp
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?