46916-U
Zearalenone solution
50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
ZON
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
50 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
chave InChI
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?