Z0167
Zearalanone
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-6-(10-hydroxy-6-oxoundecyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCCC(=O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/t12-/m0/s1
chave InChI
APJDQUGPCJRQRJ-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
- as mycotoxin to study its effects on the histology of ovaries in pre-pubertal bitches
- as a mycotoxin to investigate its influence on selected immunological, haematological and biochemical indexes in bitches
- as a standard to develop calibration curves in order to study its effects on progesterone and 17β-estradiol concentrations in peripheral blood and body weights of pre-pubertal female Beagle dogs
- as a standard to develop calibration curves to study its level of intoxication in women with neoplastic lesions in the reproductive tract
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges