Documentos
44923-U
Supelco
ISO 17943 Odor Compounds Mix
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ISO 17943
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
200 μg/mL each component in methanol
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    (+/-)-Geosmin
    2-Methylisoborneol
    2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
    2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
O alto desempenho, a confiabilidade e a reprodutibilidade da HS-SPME em conjunto com GC/MS para a determinação de VOCs na água foram comprovados em um teste interlaboratorial. A nova ISO 17943, que usa HS-SPME, é um avanço em relação aos métodos oficiais já existentes para essa determinação em termos de sensibilidade e seletividade.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.