44897-U
Solução de tricapina ASTM® D6584
8000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinônimo(s):
Impureza de biodiesel
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
8000 μg/mL in pyridine
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
single component solution
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
chave InChI
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters