44896-U
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinônimo(s):
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6584
embalagem
pkg of 5 mL
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentração
1000 μg/mL in pyridine
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
single component solution
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters