44690-U
EPA 547 Glyphosate Solution
certified reference material, 1000 μg/mL in H2O
Sinônimo(s):
Glyphosate solution, N-(Phosphonomethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 547
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in H2O
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection