Documentos
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2C(C6D4OD)2
Número CAS:
Peso molecular:
244.38
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
220 °C/4 mmHg (lit.)
pf
157-159 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
alteração de massa
M+16
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
chave InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.