embalagem
ampule of 25 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(C(C3Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl9/c11-3-1-2(4(12)5(3)13)9(17)7(15)6(14)8(1,16)10(9,18)19/h1-5H
chave InChI
OCHOKXCPKDPNQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?