442721
o-Terphenyl
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Diphenylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
337 °C (lit.)
pf
56-59 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
chave InChI
OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
163 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?