densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Lim. expl.
5.9 %
embalagem
ampule of 250 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
218 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?