densidade de vapor
10.8 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 21.1 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
369 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
chave InChI
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane