442210
1,1-Dichloro-2-propanone
analytical standard
Sinônimo(s):
1,1-Dichloroacetone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(6)3(4)5/h3H,1H3
chave InChI
CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?