43672
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
129-133 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
chave InChI
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)