Documentos Principais
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 6.014,00
R$ 6.014,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 6.014,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
260.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 6.014,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
chave InChI
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic