330200
C1-C6 n-Paraffins
100 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
descrição
Compressed Gas NOS
Formulário
gas
embalagem
cylinder of 14 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T219-14
disponibilidade
not available in EU, Canada
concentração
100 ppm each component in helium
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
Descrição geral
- 100 ppm of each component in helium. The multi-component gas mixture is suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is provided.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
Aplicação
Analito
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)