Documentos
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.