Documentos Principais
29617-U
SGE syringe for Varian® 8400
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
26 ga
descrição
color (dark orange)
Características
needle type F (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002950
agulha C × D.E.
50 mm × 0.5 mm
volume
10 μL
Descrição geral
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informações legais
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)