Documentos Principais
29589-U
CGA-350 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parâmetros
0-100 psi
Descrição geral
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)