Documentos Principais
29145-U
Supelco
Snap Seal vials, Convenience Pack, unassembled, pk of 100
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap
descrição
unassembled
Características
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
diâmetro da tampa
11 mm
volume
2 mL
conector
thread for 11 mm
Adequação
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Informações legais
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)