29085-U
Versa Vial™, pkg 100
volume 2 mL, clear glass vial, marking spot
About This Item
Materiais
clear glass vial
Características
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
volume
2 mL
Descrição geral
- Shell vial ease-of-use
- Sample security
- Increased safety when emptying
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)