Documentos Principais
29018-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
natural polypropylene vial
descrição
with molded conical insert
Características
closure type screw top vial
with molded conical insert
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.5 mL
conector
thread for 9 mm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)