28861-U
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
moisture trap, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Descrição geral
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
- Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
- Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)