Documentos Principais
28405-U
Supelco
Syringe Luer Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
embalagem
pk of 3
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I.
10 mm
aplicação(ões)
food and beverages
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)